Learn More
Cloruro de tri-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11439632
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
1461-22-9
C12H27ClSn
325.508
MFCD00000521
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
15096
CHEBI:79734
tributil(cloro)estanano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
1461-22-9
C12H27ClSn
325.508
MFCD00000521
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
15096
CHEBI:79734
tributil(cloro)estanano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tri-n-butilestaño se utiliza como un disruptor endocrino, así como un inhibidor de las V-ATPasas. También se utiliza como repelente de roedores para revestimientos de cables. Además, se utiliza en el recubrimiento de vidrio de extremo caliente. También se emplea como un removedor de corrosión.
Solubilidad
Miscible con alcohol, heptano, benceno y tolueno. No miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin chloride
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 171°C to 173°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 250 g
Número UN UN2788
Beilstein 3535715
Información de solubilidad Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.51
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.