Learn More
tri-n-Butilo fosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023040
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
126-73-8
C12H27O4P
266.32
MFCD00009436
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
31357
CHEBI:35019
Tributilfosfato
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
126-73-8
C12H27O4P
266.32
MFCD00009436
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
31357
CHEBI:35019
Tributilfosfato
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tri-n-butyl phosphate is used as a solvent for rare earth metals exaction and purification, and as a flame retardant component of aircraft hydraulic fluid. It is involved in the formation of stable hydrophobic complexes with some metals. It is also employed as a defoamer additive in cement casings for oil wells, as an anti-air entrainment additive for coatings and floor finishes and as a solvent in nuclear fuel processing. Further, it is used as a solvent in inks, synthetic resins, gums and adhesives. In addition, it is used as a plasticizer for cellulose esters like nitrocellulose and cellulose acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tri-n-butilo fosfato se utiliza como disolvente para la exacción y purificación de metales de tierras raras y como componente pirorretardante del fluido hidráulico de las aeronaves. Participa en la formación de complejos hidrófobos estables con algunos metales. También se emplea como aditivo antiespumante en las carcasas de cemento para pozos de petróleo, como aditivo antiaéreo para revestimientos y acabados de suelo, y como disolvente en el procesamiento de combustible nuclear. Además, se utiliza como disolvente en tintas, resinas sintéticas, gomas y adhesivos. También se utiliza como plastificador para ésteres de celulosa como la nitrocelulosa y el acetato de celulosa.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, benceno, disulfuro de carbono y etanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y álcali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl phosphate
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.977
Punto de ebullición 155°C to 156°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.424
Cantidad 250 mL
Beilstein 1710584
Índice Merck 14,9618
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,benzene,carbon disulfide and ethanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido