Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos de columna de separación con conexiones nanoViper
Funcionan con prácticamente cualquier válvula y columna de cualquier fabricante.
Marca: Thermo Scientific™ 164649
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las conexiones NanoViper vienen premontadas y se prueban a alta presión. Los soportes de cartuchos de columna de separación Thermo Scientific con conexiones nanoViper no agarran el tubo en un solo punto. Se sellan en la punta sin utilizar una empalme. De este modo, las conexiones nanoViper disponen de un UHPLC, lo que les confiere una capacidad prácticamente libre de volumen muerto.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Trap Column Cartridge Holder | |
nanoLC | |
5 mm | |
30 μm (conexión) |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.