Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC con malla de Terylene transparente
Tubos de uso general para la transferencia de líquidos, gases y alimentos en polvo
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Todas las dimensiones son aproximadas- Transparente e incoloro
- Pared reforzada con malla de terileno
- Flexible pero muy resistente
- Apto para aplicaciones de vacío o presión moderadas
Especificaciones
8 x 3mm | |
10 m | |
Paquete de 1 |
PVC | |
Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío | |
Transparente |