Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC con malla de Terylene transparente
Tubos de uso general para la transferencia de líquidos, gases y alimentos en polvo
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Todas las dimensiones son aproximadas.- Transparentes e incoloros
- Pared reforzada con malla de terileno
- Flexibles pero con gran fuerza inherente
- Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Especificaciones
6,5 x 3mm | |
10 m | |
1/Paq. |
PVC | |
Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío | |
Transparente |