Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
3.20€ - 12.20€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Ángulo | 60° |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Puede utilizarse con líquidos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10777731
|
Kartell™
0017000 |
730 ml | 36 mm | 150 mm | 39 mm |
6.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10524471
|
Kartell™
0016600 |
1290 ml | 43mm | 180mm | 48mm |
12.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10747731
|
Kartell™
0016700 |
94 ml | 15 mm | 80 mm | 22 mm |
5.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10182611
|
Kartell™
0016800 |
200 ml | 25 mm | 100 mm | 24 mm |
6.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10653472
|
Kartell™
0017100 |
45 ml | 15 mm | 60 mm | 45 mm |
3.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10767731
|
Kartell™
0016900 |
360 ml | 30 mm | 120 mm | 27 mm |
4.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos u otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
- Laterales en ángulo de 60°
- Las estrías externas evitan el bloqueo de presión
- Se pueden utilizar con líquidos
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Polipropileno | |
60° | |
Sí | |
Puede utilizarse con líquidos |