Learn More
Bohlender™ Frascos de lavado graduados PFA transparentes
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000mL
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 92 mm |
Para utilizar con (equipo) | Se adapta a los frascos de laboratorio de rosca GL 32 |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 1000mL |
Material | PFA |
Cantidad | 1Pack |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |