Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Wide Mouth Wash Bottles
65.02€ - 97.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10236491
|
VITLAB™
94588 |
50 ml |
96.25€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15772096
|
VITLAB™
94688 |
100 ml |
97.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15272999
|
VITLAB™
93788 |
250 ml |
65.02€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15282999
|
VITLAB™
93988 |
500 ml |
78.85€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Frasco lavador | |
LDPE | |
Ancha |