Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de LDPE con impresión de agua destilada
Identifique claramente los frascos de lavado diseñados para su uso con agua destilada. Los frascos de lavado de LDPE VITLAB™ con impresión de agua destilada incluyen una impresión plurilingüe y permanente para ofrecer la máxima claridad. Los frascos de LDPE transparentes disponen de un tapón de rosca sobre un frasco con boca ancha o estrecha con un tubo pulverizador con punta de precisión.
9.55€ - 136.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Chemical Label | Agua destilada |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10446792
|
VITLAB™
133181 |
250 ml | 135 mm | GL 25 |
84.45€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10430872
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 |
94.70€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15752066
|
VITLAB™
135381 |
1000 ml | 226 mm | GL 63 |
136.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10650493
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 |
109.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10028610
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10612601
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Frascos de lavado con impresión permanente del texto «Agua destilada» en el frasco en alemán, inglés, francés y español para identificar fácilmente el contenido.“” Cada frasco de pulverización está envasado de forma individual en una bolsa de polietileno claramente etiquetada.- Diseñados para un control de pulverización preciso
- La punta de aspiración precisa crea un chorro de pulverización preciso para un control correcto
- Recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- Selección de frascos de boca estrecha o ancha
- Frascos cónicos de boca estrecha para una fácil manipulación
- Frascos de hombro cuadrado y boca ancha para llenado fácil y seguro
- Todos los frascos incluyen tapas con tapones de rosca GL para una sujeción sólida y segura
- Fabricados con materiales resistentes y transparentes
- Frascos de polietileno (LDPE) de baja densidad fáciles de manejar
- Los tubos de pulverización de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- El material transparente permite un fácil control del volumen restante
Especificaciones
Polipropileno | |
Agua destilada | |
Transparente | |
Envasado individualmente en bolsa de PE |
Tapón de rosca | |
Frasco lavador | |
LDPE | |
Paquete de 12 |