Learn More
Masterflex™ Tubos transparentes C-Flex
Marca:  Masterflex™ 06422-18
Detalles adicionales : Peso : 3.45000kg
Código de producto. 15183363
  • 259.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
El producto se fabrica de acuerdo con los reglamentos de calidad CFR, Título 21, Apartado 820, Requisitos del sistema de calidad (GMP)
12,8 mm
19,1 mm
3,2 mm
-40 °C
Transparente
17 psi
Esterilizable en autoclave
C-Flex
7,62 m
Sector farmacéutico, biotecnología y usos de laboratorio generales que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino
1/pack
Los tubos
de 135 °C