Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de 2 tapones Tygon™ E-Lab
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 2 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos muy agresivos.
163.00€ - 203.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos para bombas de tope |
---|---|
Longitud global (métrico) | 40,6 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Color | Amarillo translúcido |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15106506
|
Masterflex™
96460-10 |
0,19 mm | De 0,0007 a 0,94 ml/min |
163.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15146506
|
Masterflex™
96460-12 |
0,25 mm | De 0,001 a 1,8 ml/min |
163.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15116506
|
Masterflex™
96460-18 |
0,51 mm | De 0,004 a 8,2 ml/min |
163.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15156506
|
Masterflex™
96460-42 |
2,06 mm | De 0,052 a 100 ml/min |
203.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban o endurecen.— Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga gracias a su flexión.- Color amarillo translúcido
- Escala de temperatura: de - 50 a 74 °C
- Vida útil a 100 rpm: 1000 horas
- La longitud total del tubo con tope E-Lab (E-3603) de la serie 96460 es de 406 mm (16 ")
Especificaciones
Tubos para bombas de tope | |
Aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos | |
Amarillo translúcido |
40,6 cm | |
-50 °C | |
de 74 °C |