Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre Tygon™
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión. Los tubos de microcalibre Tygon™ son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
Marca: Masterflex™ 06419-05
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Utilice estos tubos de microcalibre para uso general de laboratorio y farmacéutico, en especial con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión.Los tubos de microcalibre TygonTM son excelentes para aplicaciones de bombas peristálticas de flujo bajo.
Los tubos son extremadamente flexibles y transparentes. Tubos no tóxicos, apirogénicos y biocompatibles para una variedad de aplicaciones de laboratorio.- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Escala de temperatura: De - 31 a 85 ° C
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
1,27 mm | |
2,29 mm | |
Uso general en laboratorio y farmacia, especialmente con aplicaciones de dispensación o inyección de precisión, también excelentes con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo. | |
1/pack | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon ND-100-80 | |
30,48 m | |
-31 °C | |
Translúcido | |
–De 31 a 85 °C |