Learn More
Fisherbrand™ Translucent Silicone Tubing
Providing high tear strength tubing for the laboratory. Fisherbrand™ Translucent Silicone Tubing is available in a comprehensive range of sizes.
124.78€ - 149.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona |
Longitud global (métrico) | 4 m |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11746599
|
Fisherbrand™
|
9 mm |
124.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756599
|
Fisherbrand™
|
12 mm |
149.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Autoclavable
- Non-yellowing
- High gloss finish
- Excellent quality
- Extended life in Peristaltic pumps
- Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
4 m |