Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona de platino translúcidos
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de 5 m de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
82.90€ - 1808.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud global (métrico) | 5 m |
Color | Translúcido |
Flexibility | Los tubos |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11723974
|
Fisherbrand™
|
12,5 mm | 5 m | 30 bar |
559.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11778168
|
Fisherbrand™
|
12,8 mm | 5 m | 0,5 bar |
214.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11798168
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 5 m | 0,5 bar |
258.81€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11798178
|
Fisherbrand™
|
19,2 mm | 5 m | 0,5 bar |
396.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11733974
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 5 m | 30 bar |
1808.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11773964
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 5 m | 60 bar |
315.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11728118
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 5 m | 0,5 bar |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11748138
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 5 m | 1 bar |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11783964
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 5 m | 40 bar |
345.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11788128
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 5 m | 0,5 bar |
104.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11793964
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 m | 40 bar |
360.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11758148
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 0,5 bar |
165.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11703974
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 35 bar |
586.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11738158
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 1 bar |
207.97€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11713974
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 5 m | 30 bar |
561.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11718158
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 0,5 bar |
167.53€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11738168
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 5 m | 1 bar |
247.26€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11798148
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 5 m | 1,5 bar |
188.57€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Aplicaciones: trabajos farmacéuticos de alta presión y temperatura, biotecnología, aerospacial• Características: excelente resistencia al aplastamiento sin olor, no tóxico aspecto helado y translúcido, flexible y suelto
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimenticio)
• Tubo de silicona reforzado
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
5 m | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Translúcido |