Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11788168
  • 957.83€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Sin productos derivados del peróxido
  • Alta resistencia al desgarro de serie
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
12,8 mm
17,6 mm
2,4 mm
-40 °C
Los tubos
De - 40 a 200 °C
Esterilizable en autoclave
Silicona (curada al platino)
25 m
Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente
Translúcido
0,5 bar