Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones generales de almacenamiento. Los frascos de HDPE translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
12.90€ - 32.75€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11547443
|
Fisherbrand™
P106/C1 |
30 ml |
12.90€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553232
|
Fisherbrand™
P106/C2 |
60 ml |
13.45€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11563232
|
Fisherbrand™
P106/C3 |
125 ml |
16.05€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11583232
|
Fisherbrand™
P106/C5 |
250 ml |
20.55€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11593232
|
Fisherbrand™
P106/C6 |
500 ml |
32.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11513242
|
Fisherbrand™
P106/C7 |
1000 ml |
22.15€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno azul
Especificaciones
Translúcido | |
Sí | |
Frasco de cuello ancho | |
Tapón de rosca |
Azul | |
Ancha | |
Polipropileno |