Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask
Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask is chemically inert for ultra-pure applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069076
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Químicamente inertes para aplicaciones ultrapuras
- Graduados
- Transparentes para facilitar la visualización
- Superficie antiadherente de PFA que resulta fácil de limpiar
- Se puede utilizar en un microondas
- El cuello de cada matraz está ligeramente redondeado para verter y se puede tapar con un tapón
- El cuello estrecho también ayuda a limitar la evaporación y la contaminación
- El material de PFA tiene el contenido de iones metálicos más bajo de todos los fluoropolímeros
Especificaciones
Translúcido | |
PFA | |
1 unidad |
200 ml | |
123 mm |