Learn More
Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 μm (488/560), 2% solids
TransFluoSpheres™ Microesferas modificadas con carboxilato, 0,1 µm (488/560), 2% sólidos
Marca:  Molecular Probes™ T8872
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10443452
  • 816.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con dos (o más) colorantes fluorescentes para crear unas microesferas que pueden ser excitadas por las líneas espectrales de 488 nm o 514 nm del láser de iones de argón, pero emiten a longitudes de onda mucho más largas, facilitando los experimentos multicolores y permitiendo el uso de filtros de excitación y emisión de banda ancha. Las microesferas TransFluoSpheres™ suelen mostrar poca o ninguna fotoformación, incluso cuando son excitadas por la intensa iluminación necesaria para la microscopia de fluorescencia.
™ Especificaciones de la microesfera TransFluoSpheres:
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente naranja (488/560)
  • Diámetro nominal de la partícula: 0,1 μm
  • Superficie de acoplamiento: Carboxilato
  • Sólidos: 2%
    Características de la superficie de acoplamiento de carboxilato
    Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
    Aplicaciones principales de las microesferas:
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Opciones para las microesferas fluorescentes
    Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Poliestireno
    TransFluoSpheres™
    Carboxilato
    Naranja
    Microesfera
    Temperatura ambiente
    0,1 μm