Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Adjustable Volume
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series.
265.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) |
Material | Polipropileno |
Línea de productos | Transferpette™ S |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16467795
|
BRAND™
705868 |
0,1 a 1 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16477795
|
BRAND™
705869 |
De 0,1 a 2,5 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16487795
|
BRAND™
705870 |
De 0,5 a 10 μl |
265.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16497795
|
BRAND™
705872 |
De 2 a 20 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16407805
|
BRAND™
705873 |
De 5 a 50 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16417805
|
BRAND™
705874 |
De 10 a 100 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16427805
|
BRAND™
705878 |
De 20 a 200 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16437805
|
BRAND™
705880 |
De 100 a 1000 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16447805
|
BRAND™
705882 |
De 500 a 5000 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16457805
|
BRAND™
705884 |
De 1000 a 10000 μl |
265.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes.
- Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series.
- Due to its perfect ergonomics, the Transferpette™ S provides a comfortable grip in any hand position, whether you are right- or left-handed, or have big or small hands.
- Changing your grip is not necessary, since the microliter pipette provides true one-hand operation: set the volume, pipette, eject the tip.
- The volume-change protection is also easy to operate with gloves on and protects your set volume against accidental adjustment.
- The Transferpette™ S also features Easy Calibration technology, which makes calibration a breeze.
- A compatibility table shows which tips fit which device, so that you always order the correct pipette tips.
- Volume range of single-channel pipette: from 0.1 μl to 10 ml
- Volume range of multi-channel pipette: from 0.5 μl to 300 μl
- Universal tip cone
- Color code on volume adjustment wheel, shaft and volume-change protection
- Easy insertion and ejection of tips due to O-rings on multi-channel pipettes
- Can be calibrated easily and without tools thanks to Easy Calibration technology
- Slim shaft for sampling from narrow vessels (centrifuge tubes)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity up to 260 mPa s
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
De 15 a 40 °C | |
28,7 cm | |
4,8 cm |
Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) | |
Transferpette™ S | |
Pipeta | |
36 meses | |
12 cm |