Learn More
trans-4-Metoxicinamaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020773
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
24680-50-0
C10H10O2
162.19
MFCD00017343
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
641294
CHEBI:27952
(E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enal
COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
24680-50-0
C10H10O2
162.19
MFCD00017343
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
641294
CHEBI:27952
(E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enal
COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-4-metoxicinamaldehído se utiliza como intermediario en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 160°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pleasant
Cantidad 10 g
Beilstein 1447540
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza ≥98%