Learn More
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para ayudantes de soldadura. Adaptadas para antorcha de soldadura y soldadura fuerte.
Para molienda y soldadura fuerte. Adaptado a corte ligero.
Descripción
Especificaciones
Forma | Curva de 8 bases |
Grosor (métrico) | 2,2 mm |
Revestimiento de lente | Antiarañazos |
Tinción de lente | Soldadura 3 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad de soldadura |
Para utilizar con (aplicación) | Para molienda y soldadura fuerte. Adaptado a corte ligero. |
Color de marco | Negro, gris |
Incluye | Espuma y correa: bolsa de microfibra |
Valor de transmitancia | 0.13 |
Desechables | No |