Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND U
Para un análisis reproducible uniforme de compuestos no polares y Polares, elija la columna PLOT polar esencialmente sin liberación de partículas.
545.00€ - 944.82€
Especificaciones
Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND U |
---|---|
Temperatura máxima | Hasta 190 °C |
Polaridad | Polares |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10299704
|
Thermo Scientific™
26007-6000 |
15 m | 0,32 mm |
632.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10688715
|
Thermo Scientific™
26007-6030 |
30 m | 0,32 mm |
841.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10200245
|
Thermo Scientific™
26007-6090 |
30 m | 0,53 mm |
944.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10128094
|
Thermo Scientific™
26007-6060 |
15m | 0.53mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida polar de divinilbenceno etileno glicol/dimetilacrilato, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:- Compuestos polares y no polares
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Especificaciones
TracePLOT™ TG-BOND U | |
Hasta 190 °C | |
Polares |