Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND S
Elija esta columna PLOT de polaridad media sin liberación de partículas para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares.
545.00€ - 944.82€
Especificaciones
Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND S |
---|---|
Temperatura máxima | Hasta 200 °C |
Para utilizar con (aplicación) | GC para compuestos de polaridad media y no polares |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10056124
|
Thermo Scientific™
26006-6000 |
15 m | 0,32 mm |
632.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10299274
|
Thermo Scientific™
26006-6030 |
30 m | 0,32 mm |
840.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10118094
|
Thermo Scientific™
26006-6090 |
30 m | 0,53 mm |
944.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10690056
|
Thermo Scientific™
26006-6060 |
15m | 0.53mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida de 4-vinilpiridina divinilbenceno de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:- Compuestos no polares y polares
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Especificaciones
TracePLOT™ TG-BOND S | |
Hasta 200 °C | |
GC para compuestos de polaridad media y no polares | |
Polaridad media |