Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q
Consiga una separación uniforme y reproducible de CO2, metano y 02/N2/CO con la columna PLOT no polar, sin liberación de partículas.
603.04€ - 901.24€
Especificaciones
Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND Q |
---|---|
Temperatura máxima | Hasta 300/320°C |
Polaridad | No Polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15800900
|
Thermo Scientific™
26004-5870 |
10 m | 0,32 mm |
675.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10429634
|
Thermo Scientific™
26004-6000 |
15 m | 0,32 mm |
603.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10439634
|
Thermo Scientific™
26004-6030 |
30 m | 0,32 mm |
825.86€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10299654
|
Thermo Scientific™
26004-6060 |
15 m | 0,53 mm |
639.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10046124
|
Thermo Scientific™
26004-6090 |
30 m | 0,53 mm |
901.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Consiga una separación uniforme y reproducible de CO2, metano y 02/N2/CO. Las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase no polar de 100 % de divilbenceno y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para no liberar partículas. Esta fuerte unión ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:- Isómeros y alcanos de C1 a C3 hasta C12
- Separación de CO2, metano y O2/N2/CO
- Análisis de compuestos oxigenados y disolventes
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™-Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™-Plot
- AT™-Q
Especificaciones
TracePLOT™ TG-BOND Q | |
Hasta 300/320°C | |
No Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.