Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+
Separe el etano, el etileno y el acetileno de forma coherente con la columna PLOT de polaridad intermedia sin liberación de partículas.
632.89€ - 901.24€
Especificaciones
Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND Q+ |
---|---|
Temperatura máxima | Hasta 250 °C |
Para utilizar con (aplicación) | GC para la separación de etano, etileno y acetileno a los valores de referencia |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10340825
|
Thermo Scientific™
26005-6000 |
15 m | 0,32 mm |
632.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10249564
|
Thermo Scientific™
26005-6030 |
30 m | 0,32 mm |
825.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10679865
|
Thermo Scientific™
26005-6060 |
15 m | 0,53 mm |
671.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10299224
|
Thermo Scientific™
26005-6090 |
30 m | 0,53 mm |
901.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Para una separación uniforme y reproducible del etano, etileno y acetileno, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase de homopolímero de benceno poroso de divinilo de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
- Separación de etano, etileno y acetileno según los valores de referencia
- GS-Q
- Rt™-QS-BOND
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND Q+ | |
Hasta 250 °C | |
GC para la separación de etano, etileno y acetileno a los valores de referencia | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.