Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-SQC
Garantiza la calidad de un instrumento Thermo Scientific instalado para producción.
434.56€ - 741.85€
Especificaciones
Grosor de película | 0,25 µm |
---|---|
Línea de productos | TraceGOLD |
Tipo de funcionalidad/interacción | Solo pruebas de punto de referencia |
Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10127904
|
Thermo Scientific™
26070-1300 |
15 m |
434.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10157664
|
Thermo Scientific™
26070-1420 |
30 m |
741.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice la calidad de su instrumento Thermo Scientific cuando esté instalado gracias a la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC. La columna para GC TraceGOLD TG-SQC está optimizada para pruebas de cualificación del sistema durante la instalación inicial o el mantenimiento de un instrumento instalado. Esta columna se recomienda solamente para pruebas de referencia.
Aplicaciones:
Pruebas de cualificación del sistema (Thermo Scientific GC-MS)
Especificaciones
0,25 µm | |
TraceGOLD | |
Solo pruebas de punto de referencia | |
0,25 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.