Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OPP I y II
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme.
Marca:  Thermo Scientific™ 26076-1420
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11571104
  • 726.96€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I y II. El bajo sangrado de esta columna proporciona una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas. Permite una separación completa de pesticidas organofosforados con un rápido tiempo de análisis. Las columnas para GC TraceGOLD TG-OPP I y II son ideales para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • El sangrado mínimo de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • El menor sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefine las expectativas de GC
  • Sangrado bajo que ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas organofosforados.
  • Ideal para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Similar a
  • pesticidas Rtx™-OP
  • Rtx™-OPPesticides2
Especificaciones
Especificaciones
0,25 mm
TraceGOLD
330°C
0,25 µm
No Polar
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-OPP I
GC/MS para pesticidas organofosforados
30 m