Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OPP I y II
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme.
Marca: Thermo Scientific™ 26075-1420
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Description
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I y II. El bajo sangrado de esta columna proporciona una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas. Permite una separación completa de pesticidas organofosforados con un rápido tiempo de análisis. Las columnas para GC TraceGOLD TG-OPP I y II son ideales para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- El sangrado mínimo de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- El menor sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Sangrado bajo que ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
- Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas organofosforados.
- Ideal para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Similar a
- pesticidas Rtx™-OP
- Rtx™-OPPesticides2
Specifications
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
330°C | |
0,25 µm | |
No Polar |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-OPP II | |
GC/MS para pesticidas organofosforados | |
30 m |