Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OPP I y II
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme.
726.96€ - 772.19€
Especificaciones
Temperatura máxima 330°C
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas organofosforados
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No Polar
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Fase estacionaria Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Fase estacionaria Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11571104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26076-1420
TraceGOLD™ TG-OPP I 30 m 0,25 mm
726.96€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11591104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26076-2240
TraceGOLD™ TG-OPP I 30 m 0,32 mm
772.19€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11531104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26075-1420
TraceGOLD™ TG-OPP II 30 m 0,25 mm
742.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11551104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26075-5760
TraceGOLD™ TG-OPP II 30 m 0,32 mm
772.19€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11561104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26076-0690
TraceGOLD™ TG-OPP I 30 m 0,53 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11541104
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26075-2250
TraceGOLD™ TG-OPP II 30 m 0,53 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I y II. El bajo sangrado de esta columna proporciona una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas. Permite una separación completa de pesticidas organofosforados con un rápido tiempo de análisis. Las columnas para GC TraceGOLD TG-OPP I y II son ideales para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • El sangrado mínimo de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • El menor sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefine las expectativas de GC
  • Sangrado bajo que ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas organofosforados.
  • Ideal para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Similar a
  • pesticidas Rtx™-OP
  • Rtx™-OPPesticides2
Especificaciones
Especificaciones
330°C
GC/MS para pesticidas organofosforados
30 m
No Polar