Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-Dioxin
Analice los congéneres de dioxinas tóxicas y furanos con un rendimiento y una reproducibilidad insuperables.
922.06€ - 1074.26€
Especificaciones
Descripción | Columnas para GC TG-Dioxin |
---|---|
Línea de productos | TraceGOLD |
Fase estacionaria | TraceGOLD TG-Dioxin |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15267478
|
Thermo Scientific™
26066-1540 |
0,25 µm | 0,25 mm | 60 m |
1074.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15277478
|
Thermo Scientific™
26066-4800 |
0,18 µm | 0,18 mm | 40 m |
922.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Analice congéneres de dioxinas tóxicas y furanos con un rendimiento y una reproducibilidad insuperables con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin.
- Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
- Se consigue una especificidad para isómeros de 2,3,7,8 TCDD y 2,3,7,8 TCDF con una sola columna para GC
- Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 340 °C
- Selectividad única para congéneres de dioxinas tóxicas y furanos para su uso como una columna para GC de confirmación
- Dioxinas
- Furanos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Similar a:
- Rtx-Dioxin2
- DB-Dioxin
Especificaciones
Columnas para GC TG-Dioxin | |
TraceGOLD | |
TraceGOLD TG-Dioxin |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.