Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-Contaminants
Realice un análisis rápido y altamente sensible de contaminantes de varias clases con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants.
Marca: Thermo Scientific™ 26056-0350
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Descripción
Realice un análisis rápido de contaminantes de varias clases, incluidos pesticidas, PCB, PAH y PBDE con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Contaminants. Estas columnas capilares altamente inertes combinan la estabilidad térmica con una selectividad única para garantizar unas formas de pico cromatográficas y una sensibilidad excelentes.
Ventajas clave
- Realice análisis de contaminantes de varias clases en una columna
- Eficacia y selectividad optimizadas para un alto rendimiento
- Resistentes, con una temperatura máxima de 360 °C
Especificaciones
0,25 mm | |
Exclusiva (TraceGold TG-Contaminants) | |
0,10 µm | |
Columna para GC TraceGOLD TG-Contaminants, 15 m x 0,25 mm x 0,10 µm |
TraceGOLD | |
Análisis de contaminantes de varias clases | |
15 mm | |
Cada uno |