Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC TraceGOLD TG-200MS
Columnas de polaridad media excepcionalmente inertes con selectividad y orden de elución optimizado para las separaciones difíciles
300.00€ - 591.12€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 0.15 mm |
---|---|
Tipo | GC Capillary Column |
Temperatura máxima | -20°C to +320/340°C |
Para utilizar con (aplicación) | Silica Analysis |
Grosor de película | 0.15 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13488018
|
Thermo Scientific™
26084-2760 |
0,15 mm | 0,15 μm | 20 m |
591.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13478018
|
Thermo Scientific™
26084-2750 |
0.15 mm | 0.15 μm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- La fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano resuelve los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
- Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
- Adecuado para usar con detectores sensibles, incluidos ECD, NPD y MS
- Columna de confirmación en combinación con otra columna GC
- Equivalente a la fase G6 de USP
- Similar a Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Especificaciones
0.15 mm | |
-20°C to +320/340°C | |
0.15 μm |
GC Capillary Column | |
Silica Analysis |