Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
Marca: Thermo Scientific™ 26089-1540
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
- Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
- Ideal para análisis de confirmación
- Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
- Muy bajo sangrado ideal para el análisis por GCMS
- Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendadas para:
- Pesticidas y herbicidas
- Ácidos de rosina
- Ésteres de ftalato
- Triglicéridos
- Esteroles
Especificaciones
300/320 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles | |
60 m | |
Grosor de 0,25 µm; diámetro interior de 0,25 mm; 60 m de longitud |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G43 | |
0,25 µm | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.