Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Marca:  Thermo Scientific™ 26090-2970
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10640836
  • 680.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
  • Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
  • Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
  • Óptima para análisis de confirmación
  • Equivalente a la fase G46 de USP
  • Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
0,32 mm
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor
30 m
Grosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
G46
TraceGOLD
260/280 °C
1 µm
Polaridad media
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.