Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Marca: Thermo Scientific™ 26090-3350
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
- Fase de polaridad media, 14% de cianopropilfenil, 86% dimetil polisixolano
- Totalmente caracterizadas para ofrecer reproducibilidad a largo plazo, consistencia de columna a columna y sangrado bajo
- Óptimas para análisis de confirmación
- Fase equivalente a USP G46
Restek Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
- Alcoholes
- Pesticidas
- Oxigenados
- Congéneres PCB
- Mezclas de Aroclor
Especificaciones
0.32 mm | |
0.32mm | |
260/280°C | |
1.5 micras | |
Mid-Polar |
G46 | |
TraceGold TG-1701MS | |
GC/MS, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes | |
30m | |
1.5umthickness ; 0.32mm ID ; longitud 30m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.