Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para registro de datos inalámbrico a temperatura ultrabaja TraceableLIVE™ con notificación remota
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos con un smartphone, una tablet o un ordenador personal.
327.00€ - 435.00€
Especificaciones
Tipo | Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos inalámbrico |
---|---|
Calibración | Calibración de temperatura de varios puntos |
Tipos de alarma | Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS |
Software Type | TraceableLIVE |
Certificaciones/conformidad | Certificado Traceable que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15661904
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de acero inoxidable 316, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™ |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15651904
|
Fisherbrand™
|
1 sonda de acero inoxidable 316, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™ |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos con un smartphone, una tablet o un ordenador personal.
Use la aplicación TraceableLIVE™† o visite Traceablelive.com† en cualquier navegador para ver sus temperaturas actuales, controlar sus parámetros de alarma, ver su historial de registro de datos, ver y ejecutar informes o dar acceso a otros miembros del equipo a los datos.- Monitorización remota de la temperatura, entre otras muchas funciones, mediante conexión a una red WiFi.
- Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja.
- Interfaz de datos basada en la nube que no requiere software local. Visibilidad de datos en web, Android o Apple IOS.
- Transmisión de datos continua y monitorización mediante conexión SEGURA cifrada por SSL.
- Recepción de notificaciones de texto/correo electrónico/push en el móvil.
- Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de centros.
- Calibración de la temperatura en varios puntos trazable al NIST.
† Requiere suscripción a TraceableLIVE
Especificaciones
Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos inalámbrico | |
Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS | |
Certificado Traceable que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. | |
Control remoto de la temperatura | |
0,01° |
Calibración de temperatura de varios puntos | |
TraceableLIVE | |
Interfaz de datos basada en la nube | |
± 0,1 °C | |
De -90,00 °C a +105,00 °C |