Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/Termómetro de registro de datos WiFi TraceableLIVE™ con notificación remota, cable de sensor de humedad/temperatura de 10'
Manténgase conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal. Ver las temperaturas y las humedades actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos y generar informes mediante la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador.
290.00€ - 307.00€
Especificaciones
Tipo | Higrómetro/termómetro de registro de datos con wifi |
---|---|
Exactitud (humedad relativa) | ±3 % HR [20 a 80] %HR, ±5 % HR de lo contrario |
Exactitud (temperatura) | ± 0,4°C |
Rango de humedad | Del 0 al 100% |
Resolución (humedad relativa) | 0,01% |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15681904
|
Fisherbrand™
|
De 0,00°C a 60,00°C | Cable de sensor de humedad/temperatura de 10', guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™ |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15671904
|
Fisherbrand™
|
De 0,00°C a 50,00°C | Dispositivo de sensor ambiental, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™ |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Manténgase conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal.Ver las temperaturas y las humedades actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos y generar informes mediante la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador.
- Monitorice la temperatura, la humedad y mucho más
- Monitorice de forma local o remota; el dispositivo se conecta a dispositivos WiFi y se conecta a una red WiFi existente
- Alertas: alarma de humedad, temperatura, pérdida de conectividad, batería baja
- Aplicaciones basadas en la nube, lo que significa que no es necesario instalar software local; interfaces web, Android, iOS
- Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
- Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
- Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
- Calibración de humedad de varios puntos acreditado: trazables a NIST
- Requiere suscripción a TraceableLIVE™
Especificaciones
Higrómetro/termómetro de registro de datos con wifi | |
± 0,4°C | |
0,01% |
±3 % HR [20 a 80] %HR, ±5 % HR de lo contrario | |
Del 0 al 100% | |
0,01° |