Learn More
Fisherbrand™ Registro de datos WiFi TraceableLIVE™ de CO2 con notificación remota
Ahora con plan de suscripción GRATUITO TraceableLIVE (para un usuario). Forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos. Manténgase conectado con la supervisión remota segura y en directo dondequiera que vaya.
615.00€ - 656.00€
Especificaciones
Tipo | Datalogger |
---|---|
Certificaciones/conformidad | De un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (Cert. n.o 1750.01) acreditado por A2LA |
Para utilizar con (aplicación) | Calidad del aire, laboratorios respiratorios, investigación de biocombustibles, almacenamiento controlado, invernaderos |
Exactitud (humedad relativa) | ±3 % HR (de 5 a 75 %) de lo contrario ±5 % HR |
Exactitud (temperatura) | ±0,4°C |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15668085
|
Fisherbrand™
|
Parámetros: CO2 (ambiente), temperatura, humedad |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15678085
|
Fisherbrand™
|
Parámetros: CO2 (externo), temperatura, humedad |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Monitorice de forma remota sus entornos críticos: los dispositivos se conectan a una red WiFi existente
- Alertas: límites altos y bajos para parámetros monitorizados, interrupción de la conectividad, batería baja
- No se requiere instalación de software local; visibilidad de datos activos a través de un navegador web o iOS/Android móvil
- no presurizadas
- 15-079-662 y 663: Controle el CO2, la temperatura y la humedad
- 15-079-664: Controle la presión barométrica, la temperatura y la humedad
- Transmisión segura de datos con cifrado SSL
- Notificaciones de alarma disponibles a través de Mobile Push, correo electrónico y mensaje de texto SMS
- Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en entornos individuales o en toda una red de instalaciones
- Sondas: 15-079662: incluye un sensor de ambiente; 15-779-663 tiene 1 cable remoto de CO2/temperatura/humedad de 3 pies
- Calibración en varios puntos trazable al NIST
- Se requiere suscripción a TraceableLIVE
Una vez finalizada la configuración, puede:
- Ajustar los parámetros de alarma para el dispositivo de forma remota
- Ver las condiciones actuales en su laboratorio en cualquier lugar
- Generar informes de datos en tiempo real
- Asignar acceso de usuario a todo el equipo
Certificado Traceable:™
Calibración multipunto en un certificado Traceable numerado individualmente que garantiza la precisión de una norma ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través del NIST u otros institutos de medición nacionales reconocidos (NMI) signatarios del Acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM.
Coste de suscripción a TraceableLIVE a través de traceablelive.com:
1-9 dispositivos: 8,99 $ por dispositivo 100 $ por dispositivo +2 $ por dispositivo/mes
10+ dispositivos: 7,20$ por dispositivo 80 $ por dispositivo +2 $ por dispositivo/mes
Especificaciones, 15-079-662:
temp
CO2 (ambiente): 0-10 000 ppm
Temperatura: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Humedad: Del 0 al 100 % de HR
Precisión
CO2 (ambiente): 5 % lectura + 70 ppm
Temperatura: ±0,4 °C
Humedad: ±3% de humedad relativa (del 5 al 75 %), de lo contrario, ±5 % de humedad relativa
Resolución
CO2 (ambiente): 1 ppm
Temperatura: 0,01°
Humedad: 0,01% de humedad relativa
Especificaciones
Datalogger | |
Calidad del aire, laboratorios respiratorios, investigación de biocombustibles, almacenamiento controlado, invernaderos | |
±0,4°C | |
0,01% de humedad relativa | |
32°F to 122°F |
De un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (Cert. n.o 1750.01) acreditado por A2LA | |
±3 % HR (de 5 a 75 %) de lo contrario ±5 % HR | |
De 0 a 100 % de HR | |
0,01° | |
de 0 a 50°C |