Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.— El cronómetro caleidoscópico Fisher Scientific Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Includes:
Batería siempre encendidaM con una duración de dos años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero
Descripción
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
- Intervalo del temporizador: 24 horas con una resolución de 0.01 segundos para los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; 0.01 % de exactitud
- Temporización de acción única, de tiempo límite, parcial-acumulativa y continua
- Alarma de hora del día
- El clic sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
- Dígitos de LCD de 0.64 cm (0.25 pulg) de altura
- Dimensiones:“” 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (2 de L × 2.25 de An × 0.5 de Al pulg)
- Peso: 28.4 g (1 oz)
Certifications
Incluye certificado de trazabilidad con número de serie individual, de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología). Emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por la A2LA.
Especificaciones
Cronómetro digital | |
0.0001 | |
LCD | |
5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 pulg) | |
5,1 cm | |
5,7 cm | |
0,25 pulg | |
0,64 cm | |
0,028 kg | |
Única acción, tiempo límite, temporización continua y dividida acumulativa, alarma de hora del día, táctil, interruptores de «clic» con indicador de sonido que proporciona una acción positiva“” |
24 h | |
0,01 s | |
Azul | |
2 pulg | |
2,24 pulg | |
2.24 pulg | |
5,7 cm | |
1 oz | |
Batería «siempre encendida» con una duración de 2 años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero“” | |
ISO 17025, A2LA, NIST |