Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.— El cronómetro caleidoscópico Fisher Scientific Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.36720kg
Includes:
Pila siempre encendida con una duración de dos años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero
Descripción
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
- Intervalo del temporizador: 24 hora con resolución de 0,01 segundos durante los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; precisión del 0,01 %
- Única acción, tiempo límite, temporización y dividida acumulativa
- Alarma de hora del día
- El “clic” sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
- Dígitos de LCD de 0,64 cm (0,25 in) de altura
- Dimensiones: 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2L × 2,25W × 0,5 in de altura)
- Peso: 1 oz (28,4 g)
Certifications
Se suministra certificado trazable con nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Cronómetro digital | |
0,01% | |
LCD | |
5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 pulg) | |
5,1 cm | |
5,7 cm | |
0,25 in | |
0,64 cm | |
0,028 kg | |
Única acción, tiempo límite, temporización continua y dividida acumulativa, alarma de hora del día, táctil, interruptores de «clic» con indicador de sonido que proporciona una acción positiva“” | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 h | |
0,01 s | |
Varios | |
2 pulg | |
2,24 in | |
2,24 in | |
5,7 cm | |
1 oz | |
Batería «siempre encendida» con una duración de 2 años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero“” | |
6 Pk. |