Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countup Benchtop Timers
Handheld with a rugged ABS plastic case
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15293966
  • 107.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fisher Scientific™ Traceable™ Countup Benchtop Timers provide single-action timing, time-in/time-out, and cumulative split functions. Handheld with a rugged plastic case.
  • Batería incluida
Características principales
  • Temporizador de 10 horas: Funciones acumulativas y de división de intervalos
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de sobremesa
1e-005
LCD
AA
0,75 in
7 oz
Caja de plástico de ABS resistente, batería
10 h
0,01 s
Temporizador de 10 horas: Funciones acumulativas y de división de intervalos
4 x 4,25 x 1,75 pulg.
1,97 cm
198,44 g