Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Marca: Fisherbrand
Detalles adicionales : CAS : 71-23-8 Peso : 0.47700kg Transport : UN number : 1274 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible.Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.Información de órdenes
473 mL (16 oz.) Bottle
Especificaciones
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Transparente | |
Conductivity Standard | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Bottle | |
Calibration Solution | |
NIST Individual Bottle Tested | |
1 μS |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: n-propanol