Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Marca: Fisherbrand
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible.Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.Información de órdenes
En un frasco de 473 ml
Especificaciones
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Transparente | |
Patrón de conductividad | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Bottle | |
Solución de calibración | |
NIST Batch Tested | |
100,000 μS |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: n-propanol