Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad/termómetro con alarma Traceable™
Esta unidad de control remoto con pantalla triple ofrece seguridad y comodidad
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11714196
  • 92.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Includes: Soporte articulado para sobremesa, ranura para montaje en pared, sensor de temperatura/humedad externa, pila “ AAA”
Descripción
Descripción
Esta unidad de control remoto con pantalla triple ofrece seguridad y comodidad. Los monitores de HR/temperatura con alarma remota Fisher Scientific™ Traceable™ son perfectos para las mediciones de rutina, una supervisión continua, el control de la calidad y los experimentos críticos. Coloque el sensor en campanas de extracción, salas limpias, refrigeradores, salas de almacenamiento, incubadores, cámaras climáticas y zonas de almacenamiento de sustancias químicas.
  • Calibración multipunto en un certificado Traceable™ con numeración individual.
  • Pantalla triple que muestra simultáneamente la humedad mínima, máxima y actual.
  • Función de memoria mínima y máxima para temperatura y humedad.
  • El sensor de ambiente interno o externo lee la temperatura y la humedad.
  • La alarma suena cuando la lectura sube por encima o cae por debajo de valores establecidos.
  • Se suministra con soporte articulado para sobremesa en laboratorio y ranura para montaje en pared.
  • Construcción de plástico de ABS resistente a productos químicos y de alto impacto.
Información de órdenes
También está disponible sin cable; los sensores se encuentran en la unidad en lugar de en el cable. Consulte el n.º cat. 15-079-630.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Especificaciones
Monitor de HR/temperatura con alarma remota
0,1 °C
De 0 °C a 60 °C
Sonoro
Plástico ABS
0,1 °F
2,75 pulg
4,25 pulg
0,75 pulg
4 oz
Para mediciones rutinarias, monitorización constante, controles de calidad y experimentos críticos, coloque el sensor en las campanas extractoras, salas limpias, refrigeradores, almacenes, incubadoras, cámaras climáticas y zonas de almacenamiento de productos químicos
ISO 17025, A2LA, NIST
Del 5 al 95%
Precisión de humedad: ±3 % de rango medio, ±5 % fuera de rango medio
0,5 °C
Pantalla LCD con dígitos de 1,27 cm (0,5 in)
De 32° a 140 °F
2,75 x 4,25 x 0,75 pulg (7 x 10,8 x 1,9 cm)
7 cm
10,8 cm
1,9 cm
0,113 kg
Soporte articulado para sobremesa, ranura para montaje en pared, sensor de temperatura/humedad externa, pila AAA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico