Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Mantiene un bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija estas columnas para una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
306.59€ - 1108.65€
Especificaciones
Fase estacionaria | Trace™ TR-FFAP |
---|---|
Tipo USP | G25, G35 |
Temperatura máxima | 240/250 °C |
Polaridad | Polares |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10704637
|
Thermo Scientific™
260N130P |
0,25 mm | 15 m | 0,25 µm |
375.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10086744
|
Thermo Scientific™
260N142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 µm |
623.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10784077
|
Thermo Scientific™
260N143P |
0,32 mm | 30 m | 0,25 µm |
664.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10259864
|
Thermo Scientific™
260N154P |
0,25 mm | 60 m | 0,25 µm |
1052.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10447514
|
Thermo Scientific™
260N225P |
0,53 mm | 30 m | 0,5 µm |
739.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10714827
|
Thermo Scientific™
260N230P |
0,32 mm | 50 m | 0,5 µm |
1108.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10189414
|
Thermo Scientific™
260N298P |
0,53 mm | 30 m | 1 µm |
701.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10704827
|
Thermo Scientific™
260N213P |
0,53 mm | 15 m | 0,5 µm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10240585
|
Thermo Scientific™
260N131P |
0.32mm | 15m | 0.25μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Diseñado específicamente para el análisis de FFAP:
- Fase polar, TPA polietilenglicol modificado
- Fase ligada FFAP
- Sometidas a pruebas de control de calidad para análisis de compuestos ácidos
- Equivalentes a USP G25 y G35
- Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Robustez extraordinaria para separaciones difíciles de analizar
- Rendimiento fiable y reproducible
Uso recomendado:
- Ácidos
- Análisis FFAP
- Alcoholes
Especificaciones
Trace™ TR-FFAP | |
G25, G35 | |
240/250 °C | |
Polares |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.