Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-BioDiesel
Determine la presencia de metanol, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicéridos en el análisis de biodiésel con alto rendimiento y reproducibilidad.
457.99€ - 749.03€
Especificaciones
Línea de productos | TRACE |
---|---|
Fase estacionaria | Trace™ TR-BioDiesel |
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Temperatura máxima | 300/320 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10229664
|
Thermo Scientific™
26AA395P |
0,32 mm | 30 m | 3 µm | 30 m x 0,32 mm x 3 µm |
727.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10301255
|
Thermo Scientific™
26AF024P |
0,32 mm | 10 m | 0,1 µm | Bacillus Pumilus; ATCC 14884 |
457.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10526955
|
Thermo Scientific™
26AX142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 µm | 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
749.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10383605
|
Thermo Scientific™
26RF024P |
0,32 mm | 10 m | 0,1 µm | Bacillus megaterium; ATCC 9885 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Determine la presencia de metanol, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicéridos en el análisis de biodiésel con alto rendimiento y reproducibilidad utilizando columnas de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel. El biodiésel es un componente importante en el desarrollo de combustibles neutros de carbono, y las columnas para GC específicas en el intervalo de TRACE ofrecen un sólido rendimiento para satisfacer y superar las demandas de metodología en esta área de aplicación.
Columnas diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades de análisis de biodiésel:- TRACE TR-BioDiesel (M); para la determinación del contenido residual de metanol en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G); para el análisis del contenido total de glicerol de acuerdo con el método EN 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F); para el análisis de contenido de FAME en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; para el análisis de contenido total de glicerol de acuerdo con el método ASTM D-6584
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
TRACE | |
Trace™ TR-BioDiesel | |
G1, G2, G38 | |
300/320 °C |