Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB
Analice dioxinas y PCB con GC-MS de alta resolución para lograr un rendimiento y una reproducibilidad insuperables.
697.18€ - 1194.69€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
Línea de productos | TRACE |
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura máxima | 360/370 °C |
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10299314
|
Thermo Scientific™
26AF047P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 30 m | 0,1 µm |
697.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10478464
|
Thermo Scientific™
26AF059P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 60 m | 0,1 µm |
1108.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10351335
|
Thermo Scientific™
26AF154P |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | 60 m | 0,25 µm |
1194.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10085834
|
Thermo Scientific™
26AJ148P |
Trace™ TR-PCB 8 MS | 50 m | 0,25 µm |
1174.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Analice dioxinas y bifenilos policlorados (PCB) con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ a medida para el análisis de dioxinas y PCB y logre una reproducibilidad y un rendimiento insuperables. Optimizadas para satisfacer los requisitos de los métodos GC-MS de alta resolución, estas columnas proporcionan un rendimiento óptimo con una estabilidad excepcional y un sangrado muy bajo. Estas columnas de baja polaridad ofrecen una cobertura amplia de los 17 congéneres de mayor importancia toxicológica (congéneres sustituidos de 2,3,7,8-cloruro).
Columnas diseñadas específicamente para dioxinas y PCB:- TRACE TR-dioxin 5MS: análisis de dioxinas y furanos
- TRACE TR-PCB 8MS: análisis de PCB de alta resolución para GC-MS
- Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
0,25 mm | |
TRACE | |
360/370 °C |
0,25 mm | |
G27, G36 | |
GC/MS para análisis de dioxinas (PCDD), GC/MS para análisis de furano (PCDF), GC/MS para análisis de congéneres de PCB |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.