Learn More
Epredia™ Cámara para muestras individuales Shandon™ TPX, tapones y tarjetas filtro
Para su uso con tarjetas de filtro blancas desechables para volúmenes de muestra de 0.5 ml como máximo y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra máximos de 0.4 ml o menos
Marca:  Epredia™ A78710018
Detalles adicionales : Peso : 0.22590kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12096669
  • 514.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con filtros blancos desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.4 ml o menos
Cámara para muestras individuales TPX
  • Reutilizable
  • Esterilizable en autoclave
Filtros
  • Filtros desechables de alta absorbencia para uso con la cámara TPX
  • No deben utilizarse con cámaras de muestras desechables Cytofunnel™
Especificaciones
Especificaciones
Cámara de muestras TPX