Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul desechables TouchNTuff™
18.72 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
19.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
19.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Resistencia a la perforación hasta 3 veces superior a los guantes de látex o PVC desechables
- 100 % nitrilo; sin ceras, silicona ni plastificantes
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
- Acabado texturizado en los dedos
- Mejorar agarre
- Puño enrollado
- Proporciona protección adicional en la muñeca y garantiza un ajuste seguro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrete 09/11/04, normativa europea 1935/2004, recomendación alemana para productos alimenticios. |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,11mm |
Estilo de puño de los guantes | Enrollado |