Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ Serie 93-300
Cumplen con ASTM D 3577, Tipo II. Los guantes de nitrilo verde Ansell™ TouchNTuff™ Serie 93-300 son ideales para su uso en fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, y para pruebas de laboratorio.
259.32€ - 540.00€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Latex Free | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15254698
|
Ansell™
93300080 |
Medio |
540.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15284698
|
Ansell™
93300100 |
XL |
540.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15274698
|
Ansell™
93300090 |
Grande |
540.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15366195
|
Ansell™
93300070 |
Pequeño |
540.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15201588
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
9.5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15294698
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ofrecen la máxima protección para una amplia gama de productos químicos cuando se comparan con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso
- Proporcionan al usuario un alto nivel de comodidad y una mayor protección en el antebrazo (puños más largos)
- Fabricados con nitrilo, que ofrece tres veces la resistencia a perforaciones de los guantes de látex estándar
- Fabricados sin proteínas de látex de caucho natural, los guantes se pueden usar con confianza por usuarios sensibles al látex (tipo l)
- Aptos para entornos de sala limpia de ISO Clase 5 o superior
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Sí | |
0,12mm | |
Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. |
Normas de CATEGORÍA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II | |
Nitrilo | |
Guantes | |
Puntas de los dedos texturizadas | |
Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones |